Få mere at vide
Natriumacetattrihydrat, 99%
Beskrivelse
Natriumacetattrihydrat bruges i forskellige applikationer. Det bruges som en buffer med en pH-værdi på mellem 4,0 og 6,0. Det bruges også til oprensning og udfældning af nukleinsyrer og til proteinkrystallisering. Det bruges som bejdsemiddelfarvning, som bejdsemiddel ved kromgarvning, som neutralisator i affaldsstrømme indeholdende svovlsyre i tekstilindustrien og som fotoresist ved brug af anilinfarvestoffer. Det spiller en vigtig rolle at forsinke vulkanisering af chloropren i syntetisk gummiproduktion. Det er en forløber til fremstilling af ester ud fra alkylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumacetattrihydrat anvendes i forskellige applikationer. Det bruges som en buffer med en pH-værdi på mellem 4,0 og 6,0. Det bruges også til oprensning og udfældning af nukleinsyrer og til proteinkrystallisering. Det bruges som bejdsemiddelfarvning, som bejdsemiddel ved kromgarvning, som neutralisator i affaldsstrømme indeholdende svovlsyre i tekstilindustrien og som fotoresist ved brug af anilinfarvestoffer. Det spiller en vigtig rolle at forsinke vulkanisering af chloropren i syntetisk gummiproduktion. Det er en forløber til fremstilling af ester ud fra alkylhalogenid.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol.
Noter
-3H{2}O @ 120° . Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate trihydrate |
| Smeltepunkt | 62 °C til 64 °C |
| Tæthed | 1.45 |
| pH | 7.5 til 9.0 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3732037 |
| Merck Index | 14,8571 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 136,08 (82,03 Vandfri) |
| Vis mere |