Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | CH3COONa |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595639 |
| Flammepunkt | <250°C (>482°F) |
| Formel vægt | 82.03g/mol |
| Procent renhed | ≥99.99% (metals basis) |
| Grad | TraceSELECT |
| Tændingspunkt | 1112°F |