Få mere at vide
Sodium acetate hydrate, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. 11368828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368828 100 g 100g
11358828 5 g 5g
11348828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041685.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41484-91-7 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Natriumacetathydrat bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41484-91-7
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00071557
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid
PubChem CID 23681166
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate hydrate
Smeltepunkt 58°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9985%
Opløselighedsinformation Soluble in water.(726g/L)at 0 C.
IUPAC navn natrium; acetat; hydrat
Formel vægt 82.03 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White crystals
Tæthed 1.45