Få mere at vide
Natriumacetat, til HPLC,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15686750 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 15686750
Brand: Honeywell-Fluka 7118550G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til HPLC,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natrium; acetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Smeltepunkt >300°C (decomposition)(literature)
Navn note For HPLC, ≥99.0%
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Mængde 50 g
Lineær formel CH3COONa
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Flammepunkt <250°C (>482°F)
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Tændingspunkt 1112°F
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.45 g/cm3