Få mere at vide
Natriumacetat, til HPLC,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15676750 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15676750 250 g 250g
15686750 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15676750 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 71185250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
til HPLC,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natrium; acetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Mængde 250 g
Lineær formel CH3COONa
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Flammepunkt <250°C (>482°F)
Formel vægt 82.03g/mol
Procent renhed ≥99% (NT)
Tændingspunkt 1112°F