Få mere at vide
Sodium Acetate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate-d3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1/i2*1D3; |
| Formel vægt | 148.062 |