Få mere at vide
Sodium Acetate-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate-d3 |
| CAS | 39230-37-0 |
| Molekylær formel | C2 D3 H O2 . C2 D3 O2 . Na |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Acetic-d3 acid, sodium salt (2:1) (9 CI), Sodium hydrogen di(acetate-d3), Sodium hydrogen di(acetate-D3), Acetic acid-d3 hemisodium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1/i2*1D3; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)O.[2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2,2,2-trideuterioacetate;2,2,2-trideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.123 |
| Formel vægt | 148.062 g/mol |
| Vis mere |