Få mere at vide
Natriumacetat, koncentreret opløsning 0,1M, (0,5N), standardkoncentrat, til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11402914 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 L
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
0.1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11402914 0.1 L Ampul 0.1 L
1 options
Artikelnummer. 11402914 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7440C/05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
CAS 127-09-3
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 0.1 L
Emballage Ampul
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954