Få mere at vide
Natriumacetatbufferopløsning pH 4,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12910684 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12910684 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12910684 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 037 1L
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
pH-område 4.5
Form Væske
Mængde 1000 ml
Produkttype Buffer