Få mere at vide
Vandfrit natriumacetat (hvide krystaller eller granulært pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28565
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10103243
Brand: Fisher BioReagents BP333500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Natriumacetat tilsættes til DNA-reaktioner for at lette ethanoludfældning af DNA'et.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Anhydrous
Smeltepunkt 324°C
Farve Hvid
pH 7.5 to 9.2
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Lineær formel CH3COONa
Merck Index 15, 8709
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99.0%
Tab ved tørring 1% max. (at 105°C)
Emballage Poly flaske