Få mere at vide
Vandfrit natriumacetat (hvide krystaller eller granulært pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10103243
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103243 500 g Poly flaske 500g
10498913 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103243 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP333500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 DKK
    206.72 DKK / 500g
    Spare 8.28 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumacetat tilsættes DNA-reaktioner for at lette ethanoludfældning af DNA'et.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate Anhydrous
Smeltepunkt 324 °C
Farve Hvid
pH 7,5 til 9,2
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Tab ved tørring 1% maks. (ved 105 °C)
Emballage Poly flaske
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Lineær formel CH3COONa
Merck Index 15, 8709
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ubedømt