Få mere at vide
Natriumacetat vandfrit, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073500 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10794761
Brand: Fisher Chemical S/2080/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumacetat vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 324°C
Farve Hvid
pH 7.5 to 9.2
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03g/mol
Emballage Plast pulver krukke