Få mere at vide
Natriumacetat vandfrit, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10756111 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756111 5 kg Plastfad 5kg
10794761 500 g Plast pulver krukke -
10122350 1 kg Plast pulver krukke 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756111 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2080/65
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Natriumacetat vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 324 °C
Farve Hvid
pH 7,5 til 9,2
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 5 kg
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82,03 g/mol
Emballage Plastfad