Få mere at vide
Natriumacetat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 324 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 7,5 til 9,2 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 82,03 g/mol |