Få mere at vide
Natriumacetat vandfri, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11318484
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318484 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11318484 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO00351000
Anvendes i fødevareindustrien, analytisk kemi, syntese af økologiske produkter og fotografering.
  • Synonymer: Eddikesyre natriumsalt vandfrit
  • Molekylformel: CH 3 COONa
  • Molær masse: 82,03 g/mol
  • CAS: 127-09-3
  • EIN ECS nr.: 204-823-8
Tekniske data
Kogepunkt >400°C (decomposition)
Smeltepunkt 324°C (decomposition)
CAS 127-09-3
pH 7.0–9.2 (5%, water) 
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
Flammepunkt >250°C
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formel vægt 82.03g/mol
Procent renhed 99.0% min (titration with HClO4)
Grad ACS-reagens
Identifikation Passes Test
Tændingspunkt 607°C
Tab ved tørring 1.0% max (120°C)