Få mere at vide
Natriumacetat, vandret, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11347267
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347267 250 g 250g
11337267 1 kg 1kg
11357267 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011554.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 127-09-3 ∣ C2H3NaO2 ∣ 82,03 g/mol
Natriumacetat bruges normalt som buffer med eddikesyre. Det bruges i mange områder som kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug, bronzing og tekstilindustrien. Det anvendes til fremstilling af farvestoffer, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, fremstilling af gelpletter, konserveringsmiddel i fødevareproduktion og smagsforstærker i næringsstofindustrien. Natriumacetat bruges i studiet af litografi, fotografering, og det er også et pletteringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate, anhydrous
Smeltepunkt 324 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lugt Næsten lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99,0% min.
Tæthed 1,528 g/cm3 ved 20 °C
Beilstein 3595639
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, methanol og hydrazin.
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad ACS