Få mere at vide
Natriumacetat, vandret, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Natriumacetat bruges normalt som buffer med eddikesyre. Det bruges i mange områder som kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug, bronzing og tekstilindustrien. Det anvendes til fremstilling af farvestoffer, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, fremstilling af gelpletter, konserveringsmiddel i fødevareproduktion og smagsforstærker i næringsstofindustrien. Natriumacetat bruges i studiet af litografi, fotografering, og det er også et pletteringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 324 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Beilstein | 3595639 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol, methanol og hydrazin. |
| Formel vægt | 82.03 |
| Vis mere |