Få mere at vide
Natriumacetat, vandfri, 99%
Artikelnummer. 11444584
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444584 5000 g 5000g
11434584 250 g 250g
11424584 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13184.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.35 DKK
    980.65 DKK / 5000g
    Spare 153.70 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Natriumacetat anvendes som buffer med eddikesyre. Det bruges i mange områder som kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug, bronzing og tekstilindustrien. Det anvendes til fremstilling af farvestoffer, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, som pletteringsmiddel, fremstilling af gelpletter, konserveringsmiddel i fødevareproduktion og smagsforstærker i næringsstofindustrien. Natriumacetat brugt i studiet af litografi, fotografering. Det bruges som base i flere organiske reaktioner i forskningslaboratorier og industrier.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Det er uforeneligt med stærke oxidationsmidler, halogener, og det er fugtfølsomt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 324 °C
Tæthed 1.528
pH 7,5 til 9
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaOOCCH3
Mængde 5000 g
Beilstein 3595639
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8571
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Opløselig i alkohol.
IUPAC navn natrium; acetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed 99%