Få mere at vide
Natriumacetat, vandret, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumacetat bruges som buffer med eddikesyre. Det anvendes inden for mange områder som kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug, bronsering og tekstilindustri. Det anvendes i produktion af farvestoffer, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, som belægningsmiddel, fremstilling af gelfarver, konserveringsmiddel i fødevareproduktion og smagsforstærker i næringsstofindustrien. Natriumacetat bruges i studiet af litografi og fotografi. Det bruges som base i flere organiske reaktioner i forskningslaboratorier og industrier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 324 °C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Næsten lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt krystallinsk pulver |
| Analyseprocentområde | 99,997 % (metalbasis) |
| Tæthed | 1,528 g/cm3 ved 20 °C |
| Vis mere |