Få mere at vide
Sodium acetate, anhydrous, 99.997% (metals basis)
Beskrivelse
Natriumacetat bruges som buffer med eddikesyre. Det bruges i mange områder som kosmetik, farmaceutiske produkter, landbrug, bronzing og tekstilindustrien. Det anvendes til fremstilling af farvestoffer, som polymerisationskatalysator, som polymerstabilisator, som pletteringsmiddel, fremstilling af gelpletter, konserveringsmiddel i fødevareproduktion og smagsforstærker i næringsstofindustrien. Natriumacetat brugt i studiet af litografi, fotografering. Det bruges som base i flere organiske reaktioner i forskningslaboratorier og industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate |
| Smeltepunkt | 324°C |
| Navn note | anhydrous |
| pH | 7.5 to 9 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Beilstein | 3595639 |
| Merck Index | 14,8571 |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water. Soluble in alcohol. |
| Vis mere |