Få mere at vide
Sodium acetate, anhydrous, >98%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466481 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11466481 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11466481 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219401291
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
CAS 127-09-3
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H3NaO2
MDL nummer MFCD00012459
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CC([O-])=O
IUPAC navn natriumacetat
Molekylvægt (g/mol) 82.03
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Formel vægt 82.03
Procent renhed >98%
Grad Molekylær biologi
Tæthed 1.45g/cm3