Få mere at vide
Natriumacetat, 99+%, vandfrit, Molekylær Biologisk Reagens, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumacetat, 99+%, vandfrit, er blevet meget brugt til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom ChIP-on-ChIP-assay og in vitro-enzymhæmningsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumacetat, 99+%, vandfrit, er bredt anvendt til udfældning af nukleinsyrer og til fremstilling af gelfarver til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske anvendelser såsom ChIP-on-ChIP-analyse og in vitro enzyminhibitionsanalyse.
Opløselighed
Opløselig i vand (1,19 g/L) ved 20 °C og ethanol.
Bemærk
Hygroskopisk. Beskytter mod varme. Opbevar under tør inert gas. Uforenelig med fugt og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate |
| Smeltepunkt | 324 °C |
| Navn note | Vandrig, molekylærbiologisk reagens |
| Farve | Hvid |
| pH | 7,5 til 9 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8571 |
| Vis mere |