Få mere at vide
Natriumacetat, 3M aq. soln., pH 5,2, RNAse-frit
Artikelnummer. 15480217
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480217 250 mL -
15470217 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61928.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.47 DKK
    886.65 DKK / 250ml
    Spare 163.82 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 127-09-3 ∣ C2H3NaO2 ∣ 82,03 g/mol
Natriumacetatbufferopløsning pH, 5,2 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom Chip-on-Chip-assay og in vitro enzymhæmningsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumacetatbufferopløsning pH, 5,2 er blevet bredt anvendt til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarver til proteingelelektroforese. Natriumacetatbufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske anvendelser såsom Chip-on-Chip-assay og in vitro enzyminhibitionsassay.
Opløselighed
Opløseligt i vand (246 g/L) ved 20 °C, og ethanol.
Bemærk
Opbevar det køligt. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, halogener. Fugtfølsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Navn note RNAse-fri
pH 5.2
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel NaOOCCH3
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (246 g/L) ved 20 °C og ethanol.
Formel vægt 82.03
Grad Ubedømt
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3M aq. soln.