Få mere at vide
Natriumacetat, 3M aq. opløsning, pH 5,2, autoklaveret, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumacetatbufferopløsning pH, 5,2 er blevet brugt i vid udstrækning til udfældning af nukleinsyrer og fremstilling af gelfarvninger til proteingelelektroforese. Natriumacetat-bufferopløsning er velegnet til udfældning af DNA, eluering af proteiner og til brug i molekylærbiologiske applikationer såsom Chip-on-Chip-assay og in vitro enzymhæmningsassay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium acetate |
| Navn note | Autoklavet |
| CAS | 127-09-3 |
| Koncentration | 3 M vandig opløsning |
| Lugt | Lugtfri |
| Molekylær formel | C2H3NaO2 |
| Lineær formel | NaOOCCH3 |
| pH | 5.2 |
| MDL nummer | MFCD00012459 |
| Mængde | 125 mL |
| Vis mere |