Få mere at vide
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 4.5, autoclaved
Artikelnummer. 15400187
Skift visning
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400187 125 mL 125ml
15410187 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61288.=E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Navn note autoclaved
Lineær formel NaOOCCH3
Koncentration 3M aq. soln.
IUPAC navn natrium; acetat
Formel vægt 82.03
Lugt Odorless
pH 4.5
Mængde 125 mL
Fysisk form Væske