Få mere at vide
Melford Natriumacetat
Artikelnummer. 30018770
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018770 5 kg
30018769 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018770 Leverandør Melford Leverandørnr. S220405000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 127-09-3
  • Molekylformel: C 2 H 3 O 2 Na
  • Molekylvægt: 82,0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate
CAS 127-09-3
Mængde 5 kg
Molekylær formel C2H3O2Na