Få mere at vide
Melford Natriumacetat
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 127-09-3
- Molekylformel: C 2 H 3 O 2 Na
- Molekylvægt: 82,0
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate |
| CAS | 127-09-3 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C2H3O2Na |