Få mere at vide
Sodium Acetate (2-13C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate (2-13C) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1; |
| Formel vægt | 83.0064 |