missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Acetate (2-13C), TRC

Artikelnummer. 30134049
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134049 100 mg
30135433 10 mg
17937254 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS960290100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13291-89-9
Molekylær formel C13CH3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 83.03
Synonym Sodium [2-13C]acetate, Sodium Acetate-2-13C, [2-13C]Sodium Acetate
IUPAC navn sodium;acetate
SMIL [Na+].[13CH3]C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate (2-13C)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Formel vægt 83.0064
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.