Få mere at vide
Natriumacetat, 1M aq. soln., pH 4,5, RNAse-frit
Artikelnummer. 15450317
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450317 250 mL 250ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15450317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63669.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    943.90 DKK
    805.65 DKK / 250ml
    Spare 138.25 DKK
    14% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 127-09-3 ∣ C2H3NaO2 ∣ 82,03 g/mol
Natriumacetat anvendes som buffer i bufferområdet pH 3,6-5,6. Og også brugt til oprensning og udfældning af nukleinsyrer, i proteinkrystallisering, farvning af geler i proteingelelektroforese og HPLC. Bejdsefarvning; DNA mikroarray undersøgelser af E. coli respons. Undersøgelse af proteinudfoldning under omvendt fase kromatografi. Anvendes sammen med natriumcarbonat for at øge aktiveringen af frysetørret subtilisin Carlsberg i organiske opløsningsmidler. Som et substrat for acetokinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumacetat bruges som buffer i bufferområdet ved pH 3,6-5,6. Og anvendes også til rensning og udfældning af nukleinsyrer, i proteinkrystallisering, farvning af geler i proteingelelektroforese og HPLC. Beitsningsfarvning; DNA-mikroarraystudier af E. coli-respons. Undersøgelse af proteinudfoldning under reversfasekromatografi. Anvendt sammen med natriumcarbonat til at øge aktiveringen af frysetørret subtilisin Carlsberg i organiske opløsningsmidler. Som substrat for acetokinase.
Opløselighed
Fuldstændig blandbar.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Sodium acetate
Navn note RNAse-fri
pH 4.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel NaOOCCH3
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar.
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03
Grad Ubedømt
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.