missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Natriumacetat-13C, D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Acetate-13C,D3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3,2+1; |
| Formel vægt | 86.0253 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?