missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumacetat-13C, D3, TRC

Artikelnummer. 30410474
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410474 50 mg
30423321 100 mg
30418444 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30410474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS96021050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 102212-93-1
Molekylær formel C13CD3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 86.04
Synonym Acetic-1-13C-2,2,2-d3 Acid Sodium Salt
IUPAC navn natrium; 2,2,2-trideuterioacetat
SMIL [2H]C([2H])([13C](O[Na])=O)[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate-13C,D3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Formel vægt 86.0253
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.