missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Acetate-1,2-13C2, TRC

Artikelnummer. 30135852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135852 50 mg
30136610 1 g
30006711 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS61097150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56374-56-2
Molekylær formel 13C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 84.02
Synonym Sodium [13C2]-Acetate, Acetic-13C2 Acid Sodium Salt
IUPAC navn sodium;acetate
SMIL [Na+].[13CH3][13C](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate-1,2-13C2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Formel vægt 84.0098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.