Få mere at vide
Natriumacetat, 1,00 M (1,00 N), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750352
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
31750352 1 L
1 options
Artikelnummer. 31750352 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R71295001A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Acetate
CAS 6131-90-4, 7732-18-5
CAS min % 86.0, 11.75
CAS Max % 90.0, 12.22
Emballage Naturlig Poly-flaske
Molekylær formel C2H9NaO5
pH 7,5 til 9,2
Mængde 1 L
Koncentration eller sammensætningsnoter 1,00 Molar, 1,00 Normalt
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC navn sodium;acetate;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Grad Laboratorie