Få mere at vide
Natrium til AAS 1g/L, 12% ethanolmatrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12914525 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12914525 100 mL Flaske 100ml
12924525 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12914525 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D 035 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-23-5
Molekylær formel Na
Molekylvægt (g/mol) 22.99
MDL nummer MFCD00085307
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC navn natrium
SMIL [Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L±0.002 g/L
FN nummer 1993
Type Flame Single-element Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix 12% Ethanol
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Sodium (Na) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i