Få mere at vide
Sodium, 99.95% (metals basis)
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Solid in various forms |
| Tæthed | 0.968g/cm3 |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |
| Damptryk | 1.59 hPa (1mm Hg) |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |