Få mere at vide
Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, 85%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106843
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31106843 100 g
31102749 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31106843 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD149590100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
CAS 6358-69-6
Molekylær formel C16H7Na3O10S3
MDL nummer MFCD00037575
Mængde 100 g
SMIL O=S(C1=C(C2=C34)C=CC4=C(O)C=C(S(=O)([O-])=O)C3=CC=C2C(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 524.39
Procent renhed 85%