missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium 6-Hydroxycaproate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-61-6 |
| Molekylær formel | C6 H11 O3 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hexanoic acid','6-hydroxy-','sodium salt (1:1) (ACI), Hexanoic acid','6-hydroxy-','monosodium salt (8CI','9CI), 6-Hydroxyhexanoic acid sodium salt, Sodium 6-hydroxycaproate, Sodium 6-hydroxyhexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h7H,1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].OCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.139 |
| Formel vægt | 154.061 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?