Få mere at vide
Sodium 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Mikromol™
Beskrivelse
Sodium 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 135-76-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 O4 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), 2-Hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-Naphthol-6-sodium sulfonate, 2-Naphthol-6-sulfonic acid sodium salt, 6-Sulfo-2-naphthol sodium salt, Schaeffer salt, Schaeffer's salt, Sodium 2-naphthol-6-sulfonate, Sodium 6-hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Sodium beta-naphthol-6-sulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate |
| Vis mere |