missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium (5-Sulfonatopentyl) Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30411659
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411659 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS672500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium (5-Sulfonatopentyl) Methanethiosulfonate
CAS 385398-80-1
Molekylær formel C6 H13 O5 S3 . Na
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O5S3.Na/c1-13(7,8)12-5-3-2-4-6-14(9,10)11;/h2-6H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CS(=O)(=O)SCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;5-methylsulfonylsulfanylpentane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Formel vægt 283.9823
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.