Få mere at vide
Sodium 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| CAS | 1193387-87-9 |
| Molekylær formel | C9H5N2O3Na |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O3.Na/c12-9(13)8-11-10-7(14-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)c1oc(nn1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | sodium;5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.13 |
| Formel vægt | 212.0198 |