Få mere at vide
Sodium 5,5'-((2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy))bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 5,5'-((2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy))bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate) |
| CAS | 15826-37-6 |
| Molekylær formel | C23H14Na2O11 |
| MDL nummer | MFCD00057744 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | OC(COC1=C2C(C=C(C([O-])=O)OC2=CC=C1)=O)COC3=C4C(C=C(C([O-])=O)OC4=CC=C3)=O.[Na+].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 512.33 |
| Procent renhed | 97% |