Få mere at vide
Sodium (4-Sulfonatobutyl)methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium (4-Sulfonatobutyl)methanethiosulfonate |
| CAS | 385398-78-7 |
| Molekylær formel | C5 H11 O5 S3 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O5S3.Na/c1-12(6,7)11-4-2-3-5-13(8,9)10;/h2-5H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CS(=O)(=O)SCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-methylsulfonylsulfanylbutane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vægt | 269.9666 |