Få mere at vide
Sodium 4-phenylbutyrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Sodium 4-phenylbutyrate (4-PBA sodium) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-phenylbutyrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1716-12-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H11NaO2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 4-PBA sodium4-Phenylbutyric acid sodiumBenzenebutyric acid sodium |
| Opløselighedsinformation | H2O : 23.5 mg/mL (126.22 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |