Få mere at vide
Natrium 4-methylbenzensulfinat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-Methylbenzenesulfinate |
| CAS | 824-79-3 |
| Molekylær formel | C7H7NaO2S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; 4-methylbenzensulfinat |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.19 |
| Formel vægt | 178.0064 |