Få mere at vide
Sodium 4-Methoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-Methoxybenzoate |
| CAS | 536-45-8 |
| Molekylær formel | C8 H7 O3 . Na |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COc1ccc(cc1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-methoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.129 |
| Formel vægt | 174.029 |