Få mere at vide
Natrium 4-hydroxybenzoat, 99+%
Artikelnummer. 15483088
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483088 250 g 250g
15473088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56590.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 114-63-6 | C7H5NaO3 | 160,10 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-63-6
Molekylær formel C7H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 160.10
MDL nummer MFCD00016530
InChI nøgle ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzoate, sodium p-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid sodium salt, sodium paraben, benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, p-hydroxybenzoic acid sodium salt, monosodium p-hydroxybenzoate, monosodium 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, p-hydroxy-, sodium salt, benzoic acid, 4-hydroxy-, sodium salt 1:1
PubChem CID 16219477
SMIL [Na+].OC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 4-hydroxybenzoate
Mængde 250 g
Beilstein 4163553
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn natrium-4-hydroxybenzoat
Formel vægt 160.1
Procent renhed ≥99%