Få mere at vide
Natrium 4-hydroxybenzoat, 99+%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 4-hydroxybenzoate |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4163553 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | natrium;4-hydroxybenzoat |
| Formel vægt | 160.1 |
| Procent renhed | ≥99% |