Få mere at vide
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, 97%
Artikelnummer. 11481950
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481950 100 g 100g
11491950 500 g 500g
15437515 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14808.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10580-19-5 | C6H5O4S | 173.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10580-19-5
Molekylær formel C6H5O4S
Molekylvægt (g/mol) 173.16
MDL nummer MFCD00044734,MFCD00150724
InChI nøgle FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate, unii-5nh81n759q, phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt dihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, 4-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 4-hydroxybenzene-1-sulfonate dihydrate, phenolsulphonate sodium usp, acmc-2098hs, sodium p-phenolsulfonate dihydrate
PubChem CID 23666329
IUPAC navn natrium;4-hydroxybenzensulfonat;dihydrat
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 4040891
Formel vægt 232.20 (196.17 Anhydrous)
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate