Få mere at vide
Natrium 4-ethynylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384176
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384176 1 g 1g
11304186 250 mg 250mg
11394176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19292.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144693-65-2 | C9H5NaO2 | 168.127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144693-65-2
Molekylær formel C9H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 168.127
MDL nummer MFCD03426026
InChI nøgle VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt
PubChem CID 23720426
IUPAC navn natrium;4-ethynylbenzoat
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 4-ethynylbenzoate
Mængde 1 g
Beilstein 5836538
Formel vægt 168.13
Procent renhed 97%